Learn More
Budesonida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15539533
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51333-22-3
Fórmula molecular C25H34O6
Peso molecular (g/mol) 430.54
Número MDL MFCD00083259,MFCD00138154
Clave InChI VOVIALXJUBGFJZ-VXKMTNQYSA-N
PubChem CID 73759663
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,6R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-ona
SMILES CCC[C@@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Budesonide
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and chloroform, slightly soluble in acetone, ethanol, acetonitrile, very slightly soluble in ether, dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Budesonide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.