Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Buerker-Tuerk
Combina los sistemas Bürker y Thoma. Las cámaras de recuento BRAND™ Bürker Türk muestran 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno con rayado doble. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 grupos de cuadrados con lados de 0.2 mm. En el cuadrado grande central, cada cuadrado de grupo se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
67.15€ - 107.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Fondo (métrico) | 0,1mm |
Certificaciones/conformidad | Directiva IVD 98/79 CE |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10297390
|
Brand™
719520 |
Con doble regla, con pinzas de resorte |
107.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10333411
|
Brand™
719505 |
Con doble regla, sin pinzas de resorte |
67.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Combinación de los sistemas Bürker y Thoma
- Doble rayado, con o sin clips de resorte.
- El rayado muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 grupos de cuadrados con lados de 0.2 mm. En el cuadro grande central, cada cuadro de grupo se subdivide en 16 minicuadros con lados de 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
- Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
1Each | |
0,1mm | |
Directiva IVD 98/79 CE |