Learn More
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
49.59€ - 266.76€
Especificaciones
Número MDL 217672
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10164863
Ver documentos
Fisher Chemical
J/2825C/05
1 Ampule Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10090200
Ver documentos
Fisher Chemical
J/2825C/90
6 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
217672
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™