Learn More
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10284240
1 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 10, Número MDL: 163147, Forma física: Líquido
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 10, Número MDL: 163147, Forma física: Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Color Azul
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Tipo de solución Solución de tampón
Formulación Cloruro potásico, agua, ortoborato trisódico, azul de timol, ácido bórico (H3BO3)
Número MDL MFCD00011337
Envase Frasco de plástico de HDPE
Información de solubilidad Miscible
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 10 (borate) Traceable to NIST
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid
Título del producto
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical >