Learn More
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
15.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Descripción
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad:1 l, envase:Frasco de plástico HDPE, pH:10, Número MDL:163147, Forma física:Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
- Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
- Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
- Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
- Todos los tampones son trazables según patrones NIST y BS 1647
- Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
- Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH 2 a pH 10
- Las soluciones de tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Azul |
pH | 10 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Número MDL | 163147 |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |