Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 4 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 6 Ampules |
Número MDL | 217672 |
Envase | Ampolla |
Título del producto
Solución concentrada tampón pH 4 (ftalato) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido