Learn More
Solución concentrada tampón de pH 10 (borato), Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
6 Ampules
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 10 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 6 Ampules |
Número MDL | 217672 |
Envase | Ampolla |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525952 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | J/2880/15,J/2880C/90,J/2880/17,J/2880/08,J/2880/21 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)
Título del producto
Solución concentrada tampón de pH 10 (borato), Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido