Learn More
Solución concentrada tampón de pH 7,00 (fosfato), estándar NIST para medición de pH, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
6 Ea.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 6 Ea. |
Número MDL | 217672 |
Envase | Ampolla |
Título del producto
Solución concentrada tampón de pH 7,00 (fosfato), estándar NIST para medición de pH, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido