Learn More
Buffer Concentrated Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6 Ea.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 Ampule |
Envase | Ampolla |
Título del producto
Buffer Concentrated Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido