Learn More
Buffer Concentrated Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Código de producto. 10385750
6 Ampules
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6 Ampules
Número MDL 163147
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 6 Ampules
Envase Ampolla
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Buffer Concentrated Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™ >