Learn More
Tampón, pH 10, azul, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco
Descripción
Se utiliza con medidores de pH como estándares de calibración y como valores de cobertura que se pueden utilizar a modo de estándares de control para todas las aplicaciones de pH.
- Probado a 25 °C y certificado según ISO 17025 mediante un método de prueba acreditado
- Se suministra con un certificado de análisis detallado, que describe la trazabilidad al NIST
- Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad
- Codificados con color: Azul (pH 10)
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Azul |
Certificado de análisis | Supplied |
Densidad | 1.02913g/cm3 |
pH | 10.000 ±0.010 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Formulación | ≤2,5 % de ácido bórico, sal disódica |
Envase | Frasco |