Learn More
Concentrado de tampón, pH 13,0, (20 °C) solución de glicina/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15604010
Marca: Honeywell-Fluka 335521L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de glicina/hidróxido de sodio/cloruro sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 13.0
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda