Learn More
Fisher Chemical Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 2.5L
Marca:  Fisher Chemical J/2826/17
81.88 EUR hasta el 2025-12-14
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24141" para aplicar la oferta.
Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 2.5L
Código de producto. 15870064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.70€
    95.10€ / 2.50 litros
    Ahorro 1.60€
    1% Descuento