Learn More
Solución tampón, pH 10,00 (+/-0,01 a 25 °C), color azul, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038709.AP
Detalles adicionales : CAS : 1336-21-6 Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Buffer solution | |
1336-21-6 | |
Azul | |
MFCD00066650 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
Miscible with water |
Colored Blue, Specpure™, NIST Traceable | |
500 mL | |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
ammonium hydroxide | |
14923 | |
10.00 ±0.01 | |
Líquido |
RUO - Para uso exclusivo en investigación