Learn More
Solución tampón, pH 10-11 [NH4Cl/NH4OH], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10568922 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10568922
Marca: JT Baker 7268.1000
Reactivo de laboratorio general
  • Contiene cloruro de amonio/hidróxido amónico
  • Este tampón es trazable al tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
pH 10 to 11
Cantidad 1 L
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1