Learn More
Solución tampón, pH 10, Mettler Toledo™
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
6 x 250 ml
Envase:
1 paq.
6 paq.
Descripción
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Certificaciones y sellos de garantía
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 10 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 ml |
Tipo de solución | Solución tampón de pH |
Formulación | 95 a 99 % de agua desionizada, 0.1 a 0.5 % de hidróxido sódico; sosa cáustica |
Olor | Ning. |
Envase | 1 paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
5Minutes
20Seconds
56
Título del producto
Solución tampón, pH 10, Mettler Toledo™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido