Learn More
Solución tampón, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510325 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
500 ML
Código de producto. 10031891
Marca: Thermo Scientific Acros 258605000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 10
Color Incolora
CAS 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
pH 9.98 to 10.02 (20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer