Learn More
Solución tampón, pH 12,00, Reagecon™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución de tampón Reagecon™, pH 12,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,05. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Marca: Reagecon 1120
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
0°C | |
12 | |
1000 ml | |
Sí |
Incolora | |
Líquido | |
Característica | |
Fully miscible in water |