Learn More
Solución tamponada, pH 2,00 (glicina), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
Descripción
Solución de tampón con pH 2,00 (glicina), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 2 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Título del producto
Solución tamponada, pH 2,00 (glicina), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido