Learn More
Solución tampón pH 4.00
BIOPHARMA
Código de producto. p-8015631 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
pH:
4
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
Código de producto. 11422014
Marca: Reagecon 10405
Edge
Certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución de tampón Reagecon™, pH 4,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 4
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Olor Característica
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Fully miscible in water