Learn More
Solución tampón de pH 4, tampón de citrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-215503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. 10661832
Marca: Thermo Scientific Acros 258585000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68-04-2 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 4
Nombre de nota Phthalate buffer
CAS 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5
Color Incolora
pH 3.98 to 4.02 (20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C8H5KO4
Número MDL MFCD00130806
Envase Frasco de plástico
Trazabilidad según el NIST Traceable to NIST
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23