Learn More
Solución tampón, pH 5,00, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Especificaciones
Especificaciones
pH | 5.00 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Tipo de solución | Tampón |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Título del producto
Solución tampón, pH 5,00, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido