Learn More
Solución tamponada, pH 7, Baker Analyzed, amarilla, J. T. Baker™
Brand: JT Baker
84.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.60000kg
Specifications
Buffer, pH 7 Reference standard solution | |
Líquido | |
0°C (32°F) |
Amarillo | |
500 mL | |
Poli |