Learn More
Solución tampón pH 7, tampón fosfato, Thermo Scientific Chemicals
26.13€ - 76.28€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD03097944
Envase Frasco de plástico
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10448273
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
258591000
100 mL
26.13€
100 ml
10317531
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
258595000
500 mL
38.17€
500 ml
10114680
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
258590010
1 L
57.06€
1 litro
11906971
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
258590025
2.5 L
76.28€
2.50 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 7
H2KO4P
Frasco de plástico
14mmHg at 20°C
7558-79-4, 7732-18-5
MFCD03097944
14, 7659
136.09
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución tampón pH 7, tampón fosfato, Thermo Scientific Chemicals