Learn More
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
Color:
Amarillo
Azul
pH:
7
10
Beschreibung
- Soluciones de tampón de pH de color
- Probada a 20 °C o25 °C
- Certificada por Reagecon’, método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
- No hay posibilidad de que se contamine
- No es necesario utilizar un recipiente de medición independiente en la calibración del electrodo
- Se dispensa la cantidad correcta de tampón necesaria para la calibración en la cámara de calibración sin generar residuos
- Ideal para trabajos de campo
- Fácil de transportar
- Disponible en tamaños de 250 ml, 500 ml y 1 l.
Spezifikation
Color | Azul |
pH | 10 |
Cantidad | 500 ml |
Envase | Frasco de cuello doble de HDPE |