Learn More
Solución tampón pH 10.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical Código de producto.: 10429560
Solución tampón pH 10.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10429560
1 L, Frasco de plástico de HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 10429560
Marca: Fisher Chemical J/2880/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Solución tampón de pH 10,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico de HDPE
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2525952 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberJ/2880/15,J/2880C/90,J/2880/17,J/2880/08,J/2880/21
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid, Sodium hydroxide
Título del producto
Solución tampón pH 10.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical >