Learn More
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 3 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Recipiente de plástico |