Learn More
Solución tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073115 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ml
Código de producto. 10690404
Marca: Fisher Chemical J/2840/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7778-77-0
Color Incolora
pH 6
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Número MDL 81857
Envase Frasco de plástico de HDPE