Learn More
Solución tampón de pH 6,87 BS formulada, solución estándar lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10695682
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL 282720
Envase Recipiente de plástico
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 6.87 BS formulated
Título del producto
Solución tampón de pH 6,87 BS formulada, solución estándar lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical >