Learn More
Solución tampón pH 7.00 (fosfato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical Código de producto.: 10082521
Solución tampón pH 7.00 (fosfato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10082521
500 mL, Frasco de plástico de HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Código de producto. 10082521
Marca: Fisher Chemical J/2850/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Solución de tampón con pH 7,00 (fosfato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
Número de lote2526117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
  • Multiple Manufacturers
    Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.
    Promo Code: 24134
    Expires2025-03-31
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Solución tampón pH 7.00 (fosfato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical >