Learn More
Solución tamponada, pH 8,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
44.19€ - 560.00€
Especificaciones
Color Incolora
pH 8
Forma física Líquido
Número MDL 217672
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10593854
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2860/08
500 mL Frasco de plástico de HDPE
50.25€
500 ml
10070210
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2860/15
1 L Frasco de plástico de HDPE
44.19€
1 litro
10141620
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2860/17
2.5 L Frasco de plástico de HDPE
82.90€
2.50 litros
10164373
Ver documentos
Fisher Chemical
J/2860/24
10 L Bolsa en caja
560.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Solución de tampón de pH 8,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
8
Líquido
217672
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tamponada, pH 8,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™