Learn More
Solución tampón pH 9,23 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10395750
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL 217672
Envase Recipiente de plástico
Nombre del producto
  • Buffer solution BS pH 9.23 (borate)
Título del producto
Solución tampón pH 9,23 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical >