Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de medios de agua de peptona tamponada (ISO)
Código de producto. 11933152
Click to view available options
Descripción:
Agua de peptona tamponada
Cantidad:
50/paq.
Volumen de llenado:
9 mL
Peso de llenado:
9 ± 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 11933152
Marca: Thermo Scientific™ TV5013D
Enriquezca previamente las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de Salmonella utilizando estos tubos de medios preparados.
Enriquezca previamente las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de Salmonella con agua tamponada Thermo Scientific™ (ISO) en tubos de medios preparados.El agua de peptona tamponada (ISO) es un medio de enriquecimiento previo no selectivo para el aislamiento de especies de Salmonella en alimentos y muestras asociadas.
El agua de peptona tamponada (ISO) es un caldo de enriquecimiento previo diseñado para su uso antes del enriquecimiento selectivo en caldo MKTn (núm. de referencia TV5065E) y medio RVS (núm. de referencia TV5036E) para el aislamiento de especies de Salmonella de alimentos según ISO 6579:20021.
En las muestras de prueba pueden aparecer células de Salmonella en pequeñas cantidades o con lesiones subletales.El enriquecimiento previo en agua de peptona tamponada (ISO) permite que las células se reparen y multipliquen antes de ser introducidas en
un cultivo selectivo, mejorando las posibilidades de recuperar especies de Salmonella de la muestra.
La muestra para análisis se añade a agua de peptona tamponada (ISO) en una proporción de 1:10 y se incuba a 37° ± 1 °C durante 18 horas + 2 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Agua de peptona tamponada
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Tubo
Volumen de llenado 9 mL
Peso de llenado 9 ± 0,5 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/paq.
Para uso diagnóstico in vitro.