Learn More
Epredia™ Fijador de histología de formol-cinc tamponado
Mejore los detalles nucleares de las técnicas de inmunohistoquímica con el formol-cinc tamponado Epredia™
Marca: Epredia™ 5701ZF
83.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Mejore los detalles nucleares de las técnicas de inmunohistoquímica gracias al formol-cinc tamponado Epredia™.
Frascos fáciles de verter que ayudan a reducir las salpicaduras.Especificaciones
4/Paq. | |
Frasco | |
Frasco de 3,8 l (1 gal) |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methylalcohol, zinc sulphate, sodium acetate