Learn More
Bumetanide, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Bumetanide (Ro 10-6338
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bumetanide |
| CAS | 28395-03-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H20N2O5S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ro 10-6338 PF 1593 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 364.42 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.