Learn More
Bumetanide, MedChemExpress
Código de producto. 16499837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 16499837
Marca: Medchem Express HY17468
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bumetanide
CAS 28395-03-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O5S
Cantidad 5 g
Sinónimo Ro 10-6338 PF 1593
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 364.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.42
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.