Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
33.70€ - 45.40€
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10432752
|
Juchheim Laborgeraete™
01150 DP |
Propano | Air Regulator |
33.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10482552
|
Juchheim Laborgeraete™
01160 DE |
Gas natural | Needle Valve |
45.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Choice of Propane gas or Natural gas
- According to DIN 30665
- With DVGW certification
- Heating capacity approx. 2198 kJ/h
- With air control screen
- Needle valve option
- Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Especificaciones
Bunsen Burner | |
Latón |