Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno para mechero Bunsen
Aptos para su uso con mecheros de gas natural (metano) y de hulla.
Marca:  Fisherbrand™ FB50825
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11855522
  • 9.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con extremos reforzados para ajustarse al grifo de gas y el mechero Bunsen
Especificaciones
Especificaciones
Neopreno
600 mm
1,5 mm
Mechero Bunsen