Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bunsen sin luz piloto con conexión NF, 13 mm de apertura
Código de producto. p-8571027 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Gas natural, metano, Natural Gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11775396 Butano, propano, LPG, LPG, Propane cada uno
11765396 Gas natural, metano, Natural Gas cada uno
2 options
Código de producto. 11775396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje.
  • Conexión NF
  • No está equipado con regulador de aire
  • Diámetro del cabezal del quemador de 13 mm
  • Altura total de 145 mm
  • Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Para utilizar con (equipo) Conector F atornillado G 0,5
Tipo de gas Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Descripción Consumo de 144 l/h
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Conector NF
N.° por paquete 1 unidad