Learn More
Kartell™ Bureta digital para Technotrate
Ideal para valoraciones exactas directamente de frascos, tanto en el laboratorio como en el campo. La bureta digital Kartell™ Technotrate tiene un cuerpo de plástico y una gran pantalla cristal líquida para la visualización continua del volumen.
Marca: Kartell™ 8325000
1472.50 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Desarrollado en conformidad con EN ISO 9001 y certificado por CE
- Permite volúmenes de dosificación de hasta 50 ml con incrementos de 0,01 ml para cubrirse. La velocidad de dosificación puede seleccione con el modo rápido y el modo gota a gota
- Calibración sencilla
- La calibración permanente se refiere al agua en 20 °C
- Cuando se utilizan líquidos con una viscosidad/densidad diferente, Technotrate puede recalibrarse fácil y rápidamente pulsando el botón específico
- Preselección práctica y rápida de los volúmenes de valoración
- La preselección del volumen de valoración es particularmente sencilla al presionar solamente el botón DOS, mirando la pantalla.Con solo algunas vueltas del mango se llena el cilindro de la bureta
- El botón de memoria (MEM) ayuda a evitar cálculos complejos
- Sencillez y seguridad
- Los componentes que entran en contacto con los reactivos están fabricados con plástico de alta resistencia.
- Probados uno por uno al final de la producción, tienen certificación de calidad y un número de serie individual
Especificaciones
±0,2% | |
50 ml | |
0,01 mL | |
±0,1% | |
100/240 V |
Bureta digital para Technotrate | |
Función de apagado automático después 3 de minutos sin usarse | |
Technotrate | |
De 10 °C a 40 °C | |
50/60 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31