Learn More
Bochem™ Pinza para bureta
Código de producto. 10769431
Click to view available options
Material:
Chapado en cromo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10769431
Marca: Bochem™ 5631
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera para bureta Bochem™ está equipada con una doble nuez, y se puede utilizar con tubos de ensayo y buretas.
  • Doble nuez de 13,5 mm de diámetro
  • Revestimiento de PVC
Especificaciones
Material Chapado en cromo
Descripción Ángulo de 90°
Diámetro (métrico) 13,5 mm
Diámetro interior (métrico) Entre 7 y 25 mm