Learn More
Afora™ Buretas con depósito
Marca: Afora™ A6074/TF
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
10 ml | |
0,20 ml | |
Bureta |
Vidrio | |
0,02 ml | |
A |
Marca: Afora™ A6074/TF
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
10 ml | |
0,20 ml | |
Bureta |
Vidrio | |
0,02 ml | |
A |