Learn More
Buerkle™ Estación de lavado de ojos Eyes Fresh mini
Código de producto. 10465192 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Grifo de agua fría estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10465192 Grifo de agua fría estándar cada uno
1 options
Código de producto. 10465192
Marca: Buerkle™ 25150100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estación de lavado de ojos Buerkle™ Eyes Fresh mini es ideal para todos los lugares de trabajo donde se utilizan sustancias agresivas.
  • La estación de lavado ocular mini es ideal para el laboratorio, las estaciones de llenado o todos los lugares de trabajo donde se utilizan sustancias agresivas.
  • Eyes Fresh se puede acoplar a cualquier grifo de agua fría estándar.
  • Para un uso normal del grifo, basta con pulsar el botón y la función vuelve a cambiar del lavado ocular (vuelve automáticamente a la función de lavado ocular cuando se cierra el grifo).
  • Puede instalarse en grifos con rosca exterior M22 de 2,54 cm (1 pulg), 1,27 cm (0,5 pulg) o 0,93 cm (0,37 pulg).
  • Con suficiente presión de agua, rendimiento de acuerdo con DIN EN 15154-2.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 15154-2
Para utilizar con (aplicación) Grifo de agua fría estándar
Tipo de producto Lavado de ojos