Learn More
Buerkle™ Recipiente de limpieza de pipetas de polietileno
Recipiente de limpieza de pipetas de polietileno para la limpieza y almacenamiento de pipetas.
157.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 155 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta |
Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio |
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11857253
|
Buerkle™
9650-0651 |
550 mm | 10 l |
157.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recipiente de limpieza de pipetas de polietileno para la limpieza y almacenamiento de pipetas.
Especificaciones
155 mm | |
Pipeta | |
Redondo |
Polietileno | |
Uso en laboratorio | |
Contenedor de limpieza y almacenamiento |