Learn More
Buerkle™ Frasco de lavado ocular de polietileno
Código de producto. 10240372 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10240372 600 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10240372
Marca: Buerkle™ 25072000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de lavado ocular de polietileno Buerkle™ es a prueba de fugas debido a la válvula y la tapa de protección contra el polvo.
  • Frasco vacío para un contenido de 600 ml
  • A prueba de fugas debido a la válvula y la tapa de protección contra el polvo
  • Instrucciones impresas en (alemán)
  • Fabricadas en PE transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Color Transparente
Material Polietileno
Tipo de producto Frasco de lavado ocular