Learn More
Buerkle™ Espita Jumbo de polietileno con grifo
Espita con grifo para rosca de barril de 5,08 cm, 50 mm de flujo, para medios viscosos como lacas, pegamento, champú.
Marca: Buerkle™ 0534-0020
53.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
Descripción
- Grifo rentable
- PE, marrón
- Juntas fabricadas con EPT
Especificaciones
Llave | |
Rosca R de cuerpo de 5 cm (2 pulg) | |
Marrón | |
PE, EPT |