Learn More
Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guante altamente flexible hecho de caucho de butilo
- Fabricados mediante un proceso de moldeo por inyección respetuoso con el medio ambiente
- Populares en el ámbito de protección NBC
- Excelente protección contra una amplia variedad de productos químicos y gases
- Cumplen con la norma EN 16350 sobre propiedades antiestáticas
- Estanco a los gases (cumple con los requisitos de la OTAN)
- Quedan holgados, por lo que se pueden llevar otros guantes debajo de ellos
- Se pueden reutilizar tras una limpieza especial (consultar en KCL)
- Se puede combinar con prendas de protección química
- Muy buena protección contra productos químicos extremadamente agresivos y tóxicos
- Extremadamente cómodos
- Muy buena resistencia térmica
- Buena resistencia mecánica
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Norma EN 16-350 sobre propiedades antiestáticas, categoría CE PPE 3 |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 0 |
Material | Butilo |
En polvo | Con talco |
Tamaño | 8 |
Grosor (métrico) | 0,7 mm |
Índice de pinchazos | 0 |
Resistente a | Resistentes a la degradación causada por los productos químicos: BCI |
Clasificación de desgarro | 1 |