Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de mariposa
Click to view available options
Tipo:
Válvula de mariposa VS 16C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las válvulas VS und VS de serie C son válvulas de tipo mariposa. Una placa de válvula circular con un anillo de sellado en la circunferencia gira alrededor de un eje en ángulo recto con respecto al eje de la válvula. Como resultado, las válvulas dejan prácticamente toda la sección transversal libre, ofreciendo muy buena conductividad. Los cuerpos de las válvulas están hechos de una pieza, fabricados en material sólido, y requieren (además de la junta del cabezal de la válvula) solo una junta elástica del eje para el movimiento rotacional del eje. Las válvulas proporcionan un bajo nivel de fuga y una velocidad de desgasificación mínima. La serie VS C cuenta con una junta de válvula fabricada en material perfluoroelastómero (FFKM).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Válvula de mariposa VS 16C |