Learn More
Hidroxianisol butilado, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665282 500 g Frasco de plástico 500 g
10551291 100 g Frasco de plástico 100 g
10648324 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10665282
Marca: Thermo Scientific Acros 235235000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25013-16-5
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.24
Número MDL MFCD01779059
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylated hydroxyanisole
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 48°C to 55°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,1549
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Copos cristalinos o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butylated hydroxyanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.