Learn More
Butiraldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El butiraldehído se utiliza como intermedio en la producción de resinas sintéticas, aceleradores de caucho, aceleradores del bronceado, perfumes, sabores, plastificantes y polímeros de alto peso molecular. Actúa como intermedio químico en la preparación de otros productos químicos como 2-etilhexanol, n-butanol, butiral de polivinilo (PVB), ácido n-butírico y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetato de etilo, acetona y tolueno.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, bases fuertes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyraldehyde |
| Punto de fusión | -99°C |
| Densidad | 0.8 |
| Punto de ebullición | 75°C to 76°C |
| Temperatura de inflamación | −11°C (12°F) |
| Olor | Pungent |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2CHO |
| Índice de refracción | 1.38 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN1129 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.